Läs mer
N,N'-Di-n-butylthiourea, 98%
Produktkod. 11442808
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442808 250 g 250g
11432808 50 g 50g
11422808 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16783.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188,333 g/mol
N,N'-Di-n-butyltiourea används i vulkaniseringsaccelerator och korrosionsinhibitorer för metallbehandlingar. Det används som läder-, plast- och gummihjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Di-n-butyltiourea används i vulkaniseringsaccelerator och korrosionsinhibitorer för metallbehandlingar. Det används som läder-, plast- och gummihjälpmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-46-6
Molekylformel C9H20N2S
Molekylvikt (g/mol) 188.333
MDL-nummer MFCD00004926
InChI-nyckel KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
IUPAC-namn 1,3-dibutyltiourea
LEDER CCCCNC(=S)NCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di-n-butylthiourea
Smältpunkt 64 °C till 67 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 507434
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 188.34
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Di-n-butylthiourea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibutyl thiourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.