Läs mer
N,N'-Di-n-butylurea, 98 %
Produktkod. 11312406
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312406 25 g 25g
11302406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06165.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1792-17-2 | C9H20N2O | 172,27 g/mol
N,N'-Di-n-butylurea används inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Di-n-butylurea används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1792-17-2
Molekylformel C9H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00015229
InChI-nyckel AQSQFWLMFCKKMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibutylurea, n,n'-di-n-butylurea, urea, n,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl urea, unii-j2hug1i10w, j2hug1i10w, n-butyl butylamino carboxamide, nn'-dibutylurea, urea,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl-urea
PubChem CID 74523
IUPAC-namn 1,3-dibutylurea
LEDER CCCCNC(=O)NCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di-n-butylurea
Smältpunkt 69 °C till 75 °C
Kokpunkt 115 °C (0,03 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1704165
Formel vikt 172.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.