Läs mer
N,N-Di-n-oktylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362539
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362539 5 g 5g
11352539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26644.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3007-75-8 | C22H39N | 317.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3007-75-8
Molekylformel C22H39N
Molekylvikt (g/mol) 317.56
MDL-nummer MFCD00155305
InChI-nyckel PTRSTXBRQVXIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-di-n-octylaniline, benzenamine, n,n-dioctyl, dioctylphenylamine, benzenamine,n,n-dioctyl
PubChem CID 137791
IUPAC-namn N,N-dioktylanilin
LEDER CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Di-n-octylaniline
Brytningsindex 1.5495
Kvantitet 5 g
Formel vikt 317.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.