Läs mer
N,N'-di-tert-butyletylendiamin, 98 %
Produktkod. 11301787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301787 5 g 5g
11311787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172,316 g/mol
N,N'-di-tert-butyletylendiamin används som en primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Di-tert-butyletylendiamin används som en primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig (33 g/L) (25 °C),
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4062-60-6
Molekylformel C10H24N2
Molekylvikt (g/mol) 172.316
MDL-nummer MFCD00014996
InChI-nyckel KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
IUPAC-namn N,N'-ditert-butyletan-1,2-diamin
LEDER CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Kokpunkt 132°C (100 mmHg)
Flampunkt 62°C (143°F)
Linjär formel (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1738432
Formel vikt 172.32
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.