Läs mer
N,N-Di-(tert-butyloxy)-3-[[[3-(ethylamino)propyl]amino]methyl]-4-quinolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Di-(tert-butyloxy)-3-(((3-(ethylamino)propyl)amino)methyl)-4-quinolinol |
| CAS | 1797132-25-2 |
| Molekylformel | C25H37N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37N3O5/c1-8-27(22(30)32-24(2,3)4)14-11-15-28(23(31)33-25(5,6)7)17-18-16-26-20-13-10-9-12-19(20)21(18)29/h9-10,12-13,16H,8,11,14-15,17H2,1-7H3,(H,26,29) |
| LEDER | OC1=C(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC)C=NC2=CC=CC=C21 |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.58 |
| Formel vikt | 459.3 |