missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Di-tert-Butylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Di-tert-Butylurea |
| CAS | 5336-24-3 |
| Molekylformel | C9 H20 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(1,1-dimethylethyl)urea, 1,3-Bis(tert-butyl)urea, 1,3-Di-tert-butylurea, Di-tert-Butylurea, N,N'-Di-tert-butylurea, NSC 1052, 1,3-Di-tert-butyl-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-8(2,3)10-7(12)11-9(4,5)6/h1-6H3,(H2,10,11,12) |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)NC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-ditert-butylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vikt | 172.158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?