Läs mer
N,N-Diacetyl Des-4-fluorobenzyl Mosapride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diacetyl Des-4-fluorobenzyl Mosapride |
| CAS | 170799-32-3 |
| Molekylformel | C18H24ClN3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-N-[(4-acetyl-2-morpholinyl)methyl]-5-chloro-2-ethoxy-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24ClN3O5/c1-4-26-17-8-16(21-11(2)23)15(19)7-14(17)18(25)20-9-13-10-22(12(3)24)5-6-27-13/h7-8,13H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,23) |
| LEDER | O=C(C1=CC(Cl)=C(NC(C)=O)C=C1OCC)NCC(OCC2)CN2C(C)=O |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-N-((4-acetylmorpholin-2-yl)methyl)-5-chloro-2-ethoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.85 |
| Formel vikt | 397.14 |