missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Diacetyl Des-5’-chloro-4-fluorobenzyl Mosapride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diacetyl Des-5'-chloro-4-fluorobenzyl Mosapride |
| CAS | 170799-31-2 |
| Molekylformel | C18 H25 N3 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-N-[(4-acetyl-2-morpholinyl)methyl]-2-ethoxy-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O5/c1-4-25-17-9-14(20-12(2)22)5-6-16(17)18(24)19-10-15-11-21(13(3)23)7-8-26-15/h5-6,9,15H,4,7-8,10-11H2,1-3H3,(H,19,24)(H,20,22) |
| LEDER | CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)NCC2CN(CCO2)C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.41 |
| Formel vikt | 363.1794 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?