Läs mer
N,N’-Diacetyl-L-cystine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diacetyl-L-cystine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 324.045 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |