Läs mer
N,N’-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N2O6S2/c1-11(21)19-13(15(23)25-17(3,4)5)9-27-28-10-14(20-12(2)22)16(24)26-18(6,7)8/h13-14H,9-10H2,1-8H3,(H,19,21)(H,20,22)/t13-,14-/m1/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 436.1702 |
| Frakt skick | Room Temperature |