Läs mer
N,N'-Diacetyl-L-cystine, Mikromol™
Beskrivning
N,N'-Diacetyl-L-cystine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diacetyl-L-cystine |
| CAS | 5545-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-Diacetyl-L-cystine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O6 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-Diacetyl-L-cystine, Acetylcysteine Imp. C (EP), Acetylcysteine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-[[(2R)-2-acetamido-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid |
| Visa mer |