missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Diacetylchitobiose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diacetylchitobiose |
| CAS | 35061-50-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H28 N2 O11 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N,N’-Diacetyl Chitobiose |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?