Läs mer
N,N-Diallyl-5-methoxytryptamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-methoxy DALT |
| CAS | 928822-98-4 |
| Molekylformel | C17 H22 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-MeO-DALT, 5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]cc(CCN(CC=C)CC=C)c2c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.369 |
| Formel vikt | 270.173 |