Läs mer
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide, 99%
Produktkod. 11434853
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434853 50 g 50g
11444853 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12195.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58477-85-3 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
Tvärbindande sammonomer för polymerisation av lösliga polyakrylamidgeler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58477-85-3
Molekylformel C10H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00008640
InChI-nyckel ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Synonym n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dihydroxi-N,N'-bis(prop-2-enyl)butandiamid
LEDER O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1712934
Optisk rotation +118° (c=3 in methanol)
Formel vikt 228.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.