Läs mer
N,N'-Diaminoguanidinmonohydroklorid, 98 %
Produktkod. 10721051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10721051 5 g Glasflaska 5g
10521801 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162400050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36062-19-8 | CH7N5·HCl | 125,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36062-19-8
Molekylformel CH7N5·HCl
Molekylvikt (g/mol) 125.56
MDL-nummer MFCD00012948
InChI-nyckel HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
PubChem CID 9566041
IUPAC-namn 1,2-diaminoguanidin;hydroklorid
LEDER C(=NN)(N)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 178 °C till 182 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, 122
Formel vikt 125.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.