Läs mer
N,N'-Diaminoguanidin Monohydroklorid, TRC
Produktkod. 30364667
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30364667 1 g
1 options
Produktkod. 30364667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4161261G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Molekylformel CH7N5 • (HCl)
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
LEDER NNC(NN)=N.Cl
IUPAC-namn hydrazinkarboximidhydrazid väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 125.56
Formel vikt 125.05