Läs mer
N,N-Diamylnitrosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diamylnitrosamine |
| CAS | 13256-06-9 |
| Molekylformel | C10 H22 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Pentanamine, N-nitroso-N-pentyl- (9CI, ACI), Dipentylamine, N-nitroso- (6CI, 7CI, 8CI), N-Nitroso-N-pentyl-1-pentanamine (ACI), Diamylnitrosamine, Dipentylnitrosamine, Dipentylnitrosoamine, N,N-Dipentylnitrosamine, N-Nitrosodi-n-amylamine, N-Nitrosodi-n-pentylamine, N-Nitrosodiamylamine, N-Nitrosodipentylamine, NSC 73601 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22N2O/c1-3-5-7-9-12(11-13)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCN(CCCCC)N=O |
| IUPAC-namn | N,N-dipentylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vikt | 186.1732 |