Läs mer
N,N'-dibenzyl-1,3-diaminopropan, TRC
Produktkod. 30357531
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30357531 1 g
1 options
Produktkod. 30357531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4171301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane
CAS 10239-34-6
Molekylformel C17H22N2
Kvantitet 1 g
Synonym N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2
LEDER C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2
IUPAC-namn N,N'-dibenzylpropan-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 254.37
Formel vikt 254.1783