Läs mer
N,N'-dibenzyl-1,3-diaminopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane |
| CAS | 10239-34-6 |
| Molekylformel | C17H22N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2 |
| LEDER | C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N'-dibenzylpropan-1,3-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.37 |
| Formel vikt | 254.1783 |