Läs mer
N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine, Mikromol™
Beskrivning
N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| CAS | 57619-22-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Methoxyethyl)-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethylamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO/c1-19-13-12-18(14-16-8-4-2-5-9-16)15-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | COCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| Visa mer |