missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+)-N,N'-Dibensyl-L-vinsyradiamid, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific™

Produktkod. 10471484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471484 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10471484 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426980050

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-N, N'-Dibenzyl-L-tartaric diamide
Namnnotering 99% ee
CAS 88393-56-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 202°C to 206°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H20N2O4
MDL-nummer MFCD00064478
Kvantitet 5 g
Specifik rotation +80° to +86° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Synonym 2r,3r-n1,n4-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, dibenzyl tartramide, n,n'-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n-dibenzyl-l-tartaric diamide, +-n,n'-dibenzyl-l-tartaric diamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxybutanediamide, n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartaric diamide
InChI-nyckel BBYSAHVLSFBCMN-MNSHXRSINA-N
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2R,3R)-N,N'-dibensyl-2,3-dihydroxibutandiamid
Molekylvikt (g/mol) 328.37
PubChem CID 7271811
Formel vikt 328.37
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.