Läs mer
N,N-dibensylanilin, 99 %
Produktkod. 15494767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494767 100 g 100g
15484767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32091.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-73-6
Molekylformel C20H19N
Molekylvikt (g/mol) 273.38
MDL-nummer MFCD00022015
InChI-nyckel ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
PubChem CID 66681
IUPAC-namn N,N-dibensylanilin
LEDER C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dibenzylaniline
Smältpunkt 69 °C till 71 °C
Kokpunkt 180 °C (1 mmHg)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 273.37
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.