Läs mer
N,N'-dibensyletylendiamin, 97 %
Produktkod. 11362206
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362206 100 g 100g
11352206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03540.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 140-28-3 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
N,N'-dibensyletylendiamin är en mellanprodukt av cefalosporin och penicillin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dibensyletylendiamin är en mellanprodukt av cefalosporin och penicillin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-28-3
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
MDL-nummer MFCD00004771
InChI-nyckel JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
IUPAC-namn N,N'-dibensyletan-1,2-diamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzylethylenediamine
Smältpunkt 23 °C till 25 °C
Densitet 1.025
Kokpunkt 184 °C till 186 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 786668
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,1064
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 240.35
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.