Läs mer
N,N'-dibensyletylendiamindiacetat, 99 %
Produktkod. 11324865
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324865 500 g 500g
11304865 25 g 25g
11314865 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17974.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 122-75-8 | C20H28N2O4 | 360,454 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-75-8
Molekylformel C20H28N2O4
Molekylvikt (g/mol) 360.454
MDL-nummer MFCD00040588
InChI-nyckel MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine diacetate, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, n,n'-dibenzyl ethylenediamine diacetate, benzathine diacetate, dbed diacetate, unii-x18b8x2c22, n,n'-dibenzylethylenediammonium di acetate, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl-, diacetate, bis acetic acid ; benzathine, 1,2-di benzylamino ethane diacetate
PubChem CID 31228
IUPAC-namn ättiksyra;N,N'-dibensyletan-1,2-diamin
LEDER CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Smältpunkt 117 °C till 118 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3781362
Merck Index 14,1064
Formel vikt 360.46
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.