Läs mer
N,N'-dibensyletylendiamindiamindiat, Mikromol™
Produktkod. 17962906
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962906 25 mg
17920746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962906 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0513.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N,N'-dibensyletylendiamindiacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
CAS 122-75-8
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
InChI formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
LEDER CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
IUPAC-namn ättiksyra; N,N'-dibensyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 360.45
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 360,2049 g/mol