Läs mer
N,N'-dibensyletylendiamin Diacetat salt, TRC
Produktkod. 30138717
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138717 1 g
30137275 100 g
17944285 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4171901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-75-8
Molekylformel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 360.45
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(phenylmethyl)-, acetate (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate (6CI,7CI,8CI), Benzathine diacetate, NSC 33274, NSC 81591
IUPAC-namn ättiksyra; N,N'-dibensyletan-1,2-diamin
LEDER CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Formel vikt 360.2049