Läs mer
N,N-Dibenzylformamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dibenzylformamide |
| CAS | 5464-77-7 |
| Molekylformel | C15H15NO |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | N,N-Bis(phenylmethyl)formamide, Dibenzylformamide, NSC 5982 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO/c17-13-16(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2 |
| LEDER | O=CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-dibenzylformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.29 |
| Formel vikt | 225.1154 |