missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77385-90-1 |
| Molekylformel | C18H21NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(dibenzylamino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vikt | 283.1572 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?