Läs mer
N,N-dibensylhydroxylamin, 98 %
Produktkod. 11440607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440607 100 g 100g
11420607 5 g 5g
11430607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22447.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 621-07-8 | C14H15NO | 213,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-07-8
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00004772
InChI-nyckel GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
PubChem CID 69297
IUPAC-namn N,N-dibensylhydroxylamin
LEDER ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dibenzylhydroxylamine
Smältpunkt 120 °C till 125 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 978234
Formel vikt 213.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.