Läs mer
N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine, 98%
Produktkod. 15480879
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480879 25 g 25g
15460879 1 g 1g
15470879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63917.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6968-11-2 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6968-11-2
MDL-nummer MFCD00022030
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
Smältpunkt 119°C
Färg Vitt
Molekylformel C7H10N2O2S
Beilstein 2550640
Synonym 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
InChI-nyckel KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 5-amino-2-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Kvantitet 25 g
PubChem CID 235511
Formel vikt 508.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.