Läs mer
N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 6-Dehydroxy L-Glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 6-Dehydroxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 1480890-33-2 |
| Molekylformel | C20H35NO7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N,N-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-6-oxo-L-norleucine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NO7/c1-18(2,3)26-15(23)14(12-10-11-13-22)21(16(24)27-19(4,5)6)17(25)28-20(7,8)9/h13-14H,10-12H2,1-9H3/t14-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCCC=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-6-oxohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.49 |
| Formel vikt | 401.2414 |