Läs mer
N,N-dibutylanilin, 97 %
Produktkod. 11383017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383017 5 g 5g
11393017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13390.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-29-6
Molekylformel C14H23N
Molekylvikt (g/mol) 205.35
MDL-nummer MFCD00035799
InChI-nyckel FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
PubChem CID 61154
IUPAC-namn N,N-dibutylanilin
LEDER CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dibutylaniline
Densitet 0.906
Kokpunkt 269 °C till 270 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2210422
Formel vikt 205.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.