Läs mer
N,N-Dibutylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10740092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740092 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10740092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dibutylaniline
Namnnotering 99%
CAS 613-29-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -32°C
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 275°C
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H23N
Brytningsindex 1.5170 to 1.519
MDL-nummer MFCD00035799
Kvantitet 25 g
Synonym benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
InChI-nyckel FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N,N-dibutylaniline
Molekylvikt (g/mol) 205.35
PubChem CID 61154
Formel vikt 205.34
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dibutylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.