Läs mer
N,N-dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10214380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214380 500 mL Glasflaska 500ml
10204380 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8700.00 SEK
    8000.98 SEK / 500ml
    Save 699.02 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 761-65-9 | Molekylformel: C9H19NO | Molekylvikt: 157,26 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 761-65-9
Molekylformel C9H19NO
Molekylvikt (g/mol) 157.26
MDL-nummer MFCD00003289
InChI-nyckel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-namn N,N-dibutylformamid
LEDER CCCCN(CCCC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dibutylformamide
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 120,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 100 °C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCON[(CH2)3CH3]2
Brytningsindex 1,4430 till 1,4450
Kvantitet 500 mL
Beilstein 03,443F
Formel vikt 157.26
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.