Läs mer
N,N′-Dibutylthiourea, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 109-46-6 |
| Smältpunkt | 62°C to 65°C |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2NH)2CS |
| MDL-nummer | MFCD00004926 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | N,N′-Dibutylthiourea, N,N′-Dibutylthiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.33 |
| Kvalitet | Research |