Läs mer
N,N′-Dibutylthiourea, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844531
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844531 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15844531 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8204230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 109-46-6
Smältpunkt 62°C to 65°C
Molekylformel (CH3CH2CH2CH2NH)2CS
MDL-nummer MFCD00004926
Kvantitet 250 g
Synonym N,N′-Dibutylthiourea, N,N′-Dibutylthiourea
Molekylvikt (g/mol) 188.33