Läs mer
N,N'-Dibutylurea, TRC
Produktkod. 30385445
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30385445 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30385445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4295752.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dibutylurea
CAS 1792-17-2
Molekylformel C9H20N2O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,3-Di-n-butylurea, 1,3-Dibutylurea, Dibutylurea, N,N'-Di-n-butylurea, N,N'-Dibutylurea, NSC 131939, SRI 434-37
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
LEDER CCCCNC(=O)NCCCC
IUPAC-namn 1,3-dibutylurea
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Formel vikt 172.1576