Läs mer
N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolsulfene Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolsulfene Amide |
| CAS | 4979-32-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H26 N2 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide (ACI), 2-Benzothiazolyl-N,N-dicyclohexylsulfenamide, Accel DZ-G, Accelerator DZ, DCBS, DTs, M 181, Meramid DCH, Mercure DCBS, N,N-Dicyclohexyl-1,3-benzothiazole-2-sulfenamide, N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolylsulfenamide, N,N-Dicyclohexyl-2-mercaptobenzothiazole sulfenamide, Nocceler DZ, Nocceler DZ-G, Rhodifax 30, SA-DTs, Sanceler DZ, Sanceler DZ-G, Santocure DCBS, Soxinol DZ, Sulfenamide DTs, Vulkacit DZ |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2S2/c1-3-9-15(10-4-1)21(16-11-5-2-6-12-16)23-19-20-17-13-7-8-14-18(17)22-19/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2 |
| LEDER | C1CCC(CC1)N(Sc2nc3ccccc3s2)C4CCCCC4 |
| IUPAC-namn | N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-cyclohexyl-cyclohexanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.55 |
| Visa mer |