Läs mer
N,N'-Dicyclohexylcarbamimidothioic acid (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl Ester Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30387611
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30387611 25 mg
1 options
Produktkod. 30387611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43845025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylcarbamimidothioic acid (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl Ester Dihydrochloride
CAS 1092776-63-0
Molekylformel C21H34N4S2 . 2(HCl)
Kvantitet 25 mg
Synonym Carbamimidothioic acid, N,N'-dicyclohexyl-, (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), IT1t, N,N'-Dicyclohexylcarbamimidothioic acid (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl ester dihydrochloride, (6,6-Dimethyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl N,N'-dicyclohexylcarbamimidothioate dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H34N4S2.2ClH/c1-21(2)15-25-18(14-27-20(25)24-21)13-26-19(22-16-9-5-3-6-10-16)23-17-11-7-4-8-12-17;;/h14,16-17H,3-13,15H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H
LEDER Cl.Cl.CC1(C)CN2C(=CSC2=N1)CS\C(=N\C3CCCCC3)\NC4CCCCC4
Molekylvikt (g/mol) 479.6