Läs mer
N,N'-dicyklohexylkarbodiimid, 1 M lösning i diklormetan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10892621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10892621 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10892621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    652.65 SEK / 100ml
    Save 97.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0, 75-09-2
CAS Min % 15.81, 81.7
CAS Max % 18.3, 84.19
Färg Vitt till brunt
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C13H22N2
Linjär formel C6H11N=C=NC6H11
MDL-nummer MFCD00011659
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 3107
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
InChI-nyckel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
IUPAC-namn N,N'-dicyklohexylmetandiimin
Molekylvikt (g/mol) 206.33
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Formel vikt 206.33
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.