Läs mer
N,N'-Dicyklohexylkarbodimid, 99 %
Produktkod. 11464413
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464413 100 g 100g
11454413 25 g 25g
11474413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10973.22
 Begränsad artikel
I lager
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206,333 g/mol
N,N'-dicyklohexylkarbodiimid är ett karboxylaktiverande reagens som används vid peptidsyntes. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel för framställning av amider, ketoner och nitriler. Det är involverat i framställningen av estrar genom att reagera tertiära alkoholer med karboxylsyra. Det används för stereokemisk inversion av sekundära alkoholer genom att bilda formylester följt av förtvålning. Det är associerat med dimetylsulfoxid och används i Pfitzner-Moffatt-oxidation för att omvandla alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dicyklohexylkarbodiimid är ett karboxylaktiverande reagens som används vid peptidsyntes. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel för framställning av amider, ketoner och nitriler. Det är involverat i framställningen av estrar genom att reagera tertiära alkoholer med karboxylsyra. Det används för stereokemisk inversion av sekundära alkoholer genom att bilda formylester följt av förtvålning. Det är associerat med dimetylsulfoxid och används i Pfitzner-Moffatt-oxidation för att omvandla alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, diklormetan, acetonitril, tetrahydrofuran och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-75-0
Molekylformel C13H22N2
Molekylvikt (g/mol) 206.333
MDL-nummer MFCD00011659
InChI-nyckel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-namn N,N'-dicyklohexylmetandiimin
LEDER C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Smältpunkt 33 °C till 36 °C
Kokpunkt 154 °C till 156 °C (11 mmHg)
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 610662
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3096
Löslighetsinformation Löslig i metanol, kloroform, dikloretan, acetonitril, tetrahydrofuran och dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.33
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylcarbodiimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.