Läs mer
N,N'-Dicyklohexylkarbodimid, 99 %
Produktkod. 11474413
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474413 500 g 500g
11454413 25 g 25g
11464413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10973.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.33 SEK
    1118.65 SEK / 500g
    Save 127.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206,333 g/mol
N,N'-dicyklohexylkarbodiimid är ett karboxylaktiverande reagens som används vid peptidsyntes. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel för framställning av amider, ketoner och nitriler. Det är involverat i framställningen av estrar genom att reagera tertiära alkoholer med karboxylsyra. Det används för stereokemisk inversion av sekundära alkoholer genom att bilda formylester följt av förtvålning. Det är associerat med dimetylsulfoxid och används i Pfitzner-Moffatt-oxidation för att omvandla alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dicyklohexylkarbodiimid är ett karboxylaktiverande reagens som används vid peptidsyntes. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel för framställning av amider, ketoner och nitriler. Det är involverat i framställningen av estrar genom att reagera tertiära alkoholer med karboxylsyra. Det används för stereokemisk inversion av sekundära alkoholer genom att bilda formylester följt av förtvålning. Det är associerat med dimetylsulfoxid och används i Pfitzner-Moffatt-oxidation för att omvandla alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, diklormetan, acetonitril, tetrahydrofuran och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-75-0
Molekylformel C13H22N2
Molekylvikt (g/mol) 206.333
MDL-nummer MFCD00011659
InChI-nyckel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-namn N,N'-dicyklohexylmetandiimin
LEDER C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Smältpunkt 33 °C till 36 °C
Kokpunkt 154 °C till 156 °C (11 mmHg)
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 610662
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3096
Löslighetsinformation Löslig i metanol, kloroform, dikloretan, acetonitril, tetrahydrofuran och dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.33
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.