Läs mer
N,N'-Dicyklohexylkarbodiimid, TRC
Produktkod. 30385976
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30385976 10 g
1 options
Produktkod. 30385976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43850010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C13 H22 N2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
LEDER C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Formel vikt 206.1783