Läs mer
N,N'-Dicyklohexylkarbodiimid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C13 H22 N2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182 |
| LEDER | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.33 |
| Formel vikt | 206.1783 |
| Procent renhet | >95 |