Läs mer
N,N-dicyklohexylmelamin, 97 %
Produktkod. 12229309 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12229309 250 g Glasflaska 250g
10432770 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12229309 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428392500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7560-83-0
Molekylformel C13H25N
Molekylvikt (g/mol) 195.35
MDL-nummer MFCD00014289
InChI-nyckel GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
PubChem CID 24210
IUPAC-namn N-cyklohexyl-N-metylcyklohexanamin
LEDER CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9210g/mL, 0.921
Kokpunkt 265,0 °C
Flampunkt 110 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Formel vikt 195.35
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.