Läs mer
N,N-dicyklohexylmetylamin, TRC
Produktkod. 30388252
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388252 5 g
1 options
Produktkod. 30388252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4385105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dicyclohexylmethylamine
CAS 7560-83-0
Molekylformel C13 H25 N
Kvantitet 5 g
Synonym Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl
InChI formel InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
LEDER CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
IUPAC-namn N-cyklohexyl-N-metylcyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 195.344
Formel vikt 195.199