Läs mer
N,N'-Dicyclohexylmorpholine-4-carboxamidine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15462716
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15462716
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56480.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4975-73-9
Molekylformel C17H31N3O
Molekylvikt (g/mol) 293.455
MDL-nummer MFCD00063252
InChI-nyckel OZNYZQOTXQSUJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholine carboxamidine, n,n'-dicyclohexyl-1-morpholinoformamidine, n,n'-dicyclohexylmorpholine-4-carboxamidine, 4-morpholinecarboximidamide, n,n'-dicyclohexyl, formamidine, n,n'-dicyclohexyl-1-morpholino, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholine-carboxamidine, z-n,n'-dicyclohexylmorpholine-4-carboximidamide, 4-n,n'-dicyclohexylamidino morpholine, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide
PubChem CID 21079
IUPAC-namn N,N'-dicyclohexylmorpholine-4-carboximidamide
LEDER C1CCC(CC1)NC(=NC2CCCCC2)N3CCOCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylmorpholine-4-carboxamidine
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 293.45
Procent renhet ≥98%