missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N'-dicyklohexylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7025366
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11475716

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20805.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2387-23-7
Molekylformel C13H24N2O
Molekylvikt (g/mol) 224.348
MDL-nummer MFCD00003829
InChI-nyckel ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC-namn 1,3-dicyklohexylurea
LEDER C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylurea
Smältpunkt 230°C to 233°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 224.35
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.