Läs mer
N,N'-dicyklohexylurea, 98 %
Produktkod. 10214190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214190 25 g Glasflaska 25g
10385790 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113910250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224,348 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2387-23-7
MDL-nummer MFCD00003829
InChI-nyckel ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC-namn 1,3-dicyklohexylurea
LEDER C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Dicyclohexylurea
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 231 °C till 235 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H24N2O
Linjär formel C6H11NHCONHC6H11
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, II, 11
Molekylvikt (g/mol) 224.35
Formel vikt 224.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.