Läs mer
N,N'-dicyklohexylurea, 98 %
Produktkod. 11475716
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475716 25 g 25g
11485716 100 g 100g
11495716 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20805.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.05 SEK
    558.65 SEK / 25g
    Save 63.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224,348 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2387-23-7
Molekylformel C13H24N2O
Molekylvikt (g/mol) 224.348
MDL-nummer MFCD00003829
InChI-nyckel ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC-namn 1,3-dicyklohexylurea
LEDER C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dicyclohexylurea
Smältpunkt 230 °C till 233 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 224.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.