Läs mer
N,N'-Dicyklohexylurea, TRC
Produktkod. 30135564
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135564 250 g
30137111 50 g
30005436 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD439365250G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2387-23-7
Molekylformel C13 H24 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 224.34
Synonym 1,3-Dicyclohexylurea, Lomustine Imp. C (EP), Urea, N,N'-dicyclohexyl-, Urea, 1,3-dicyclohexyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Dicyclohexylurea, 1,3-Dicyclohexylurea, DCU, Dicyclohexylcarbodiamide, NSC 17013, NSC 30023
IUPAC-namn 1,3-dicyklohexylurea
LEDER O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dicyclohexylurea
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Formel vikt 224.1889